Stampa…
Phusion® Hot Start II High-Fidelity DNA Polymerase
Fornitore: FINNZYMES REAGENTS
F-549L F-549S F-549XL
F-549LEA 678 EUR
F-549L F-549S F-549XL
Phusion® Hot Start II High-Fidelity DNA Polymerase
Reagenti per acidi nucleici Enzimi e kit per PCR end-point
Phusion® Hot Start II High-Fidelity DNA Polymerase consente l'uso di un'ampia gamma di primer, anche a basse temperature di fusione. Phusion® Hot Start II High-Fidelity DNA Polymerase è ideale per amplificazioni PCR di routine e per amplificazioni più impegnative, come la clonazione e la PCR ad alta resa. Include un esclusivo dominio legante del dsDNA che assicura estrema robustezza, rapidità e accuratezza del proofreading di questa DNA polimerasi, analoga a quella da Pyrococcus.
  • Temperatura di annealing senza limitazioni
  • Preparazione della reazione a temperatura ambiente
  • Riattivazione a tempo zero grazie all'esclusiva tecnologia Hot Start
  • Enzima per PCR rapida ad alta fedeltà (oltre 6 volte più preciso di Pfu)
  • Enzima robusto con elevata tolleranza per gli inibitori della PCR, richiede un'ottimizzazione minima