Stampa…
Ciclopentil-metil-etere ≥99.9% stabilizzato, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Stabilization: stabilizzato con BHT/Ionolo 50 ppm
84565.290EA 78.6 EUR
84565.290 84565.360
Ciclopentil-metil-etere ≥99.9% stabilizzato, GPR RECTAPUR®
Ciclopentil-metil-etere
Formula: C₆H₁₂O
Peso molecolare: 100,16 g/mol
Punto di fusione: –140 °C
Densità: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: –1 °C (coppa chiusa)
MDL Number: MFCD08276401
CAS Number: 5614-37-9
UN: 3271
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Titolo (su sostanza anidra) Min. 99,9 %
Colorazione Max. 10 APHA
Perossidi (come H2O2) Max. 50 ppm
Acqua Max. 100 ppm