Stampa…
Incubatori CO₂, serie MCO, PHCbi
Fornitore: PHC Corporation
MCO-230AIC-PE MCO-170-AC-PE
390-0979EA 12540 EUR
390-0979 SANYMCO-170-AC-PE
Incubatori CO₂, serie MCO, PHCbi
Incubatori Incubatori CO₂
Questi incubatori mantengono una costanze azione battericida grazie alla camera interna in acciaio inox arricchita con rame inCu saFe ™, i filtri HEpA e SafeCell ™ UV (lampada a raggi ultravioletti, integrata nel MCO-20AIC, facoltativa per i MCO-5AC). I modelli MCO-5AC e MCO-15AC utilizzano sensori a Conducibilità termica (TC) per monitorare i livelli di CO₂ ; il modello MCO-20AIC, unico nel suo genere, utilizza un sensore ceramico IR a raggi infrarossi in grado di rilasciare CO₂ con un accurato controllo dei tempi di recupero dopo l'apertura della porta. Le unità sono realizzate con design ergonomico, gli accessori possono essere facilmente rimossi, le porte interne ed esterne sono reversibili; dotati di LED di controllo digitale e foro di accesso Ø 30 mm.
  • Miglioramento della stabilità di temperatura con controllo PID, sistema di riscaldamento a tre unità separate e sistema DHA (calore diretto e camicia d'aria)
  • Risparmio di spazio sovrapponendo due (tutti i modelli) o tre unità (MCO-5AC) con un semplice sistema di fissaggio
  • Umidità costante 95 ± 5%, ottenuta tramite evaporazione naturale dell'acqua contenuta nella vaschetta di umidificazione
  • Sensore ottico che segnala un basso livello di acqua nella vaschetta di umidificazione (tutti tranne MCO-15AC)
  • Allarmi alta / bassa temperatura, deviazione CO₂, porta aperta, livello dell'acqua, protezione da surriscaldamento; i modelli Multi-Gas (M) sono dotati di allarme guasto della lampada UV
Informazioni per l'ordine: Forniti con ripiani in acciaio inox arricchiti con rame. Altri modelli disponibili su richiesta; per i dettagli visitare il sito www.vwr.com o contattare l'ufficio vendite Avantor.