Stampa…
VWR® VAPOUR-Line Eco, autoclavi a caricamento dall'alto
Fornitore: VWR Collection
481-0671EA 5000 EUR
481-0671 481-0665 481-0708
VWR® VAPOUR-Line Eco, autoclavi a caricamento dall'alto
Sterilizzatori Autoclavi (sterilizzatori a vapore)
Autoclave semplice da usare, automatica, versatile, affidabile e pratica per tutte le procedure di laboratorio standard con alcune caratteristiche speciali, quali calcolo F₀ e sterilizzazione di liquidi con termosonda flessibile (caratteristiche per il modello da 50 L).
  • Programmatore intuitivo, istruzioni stampate sul pannello
  • Montaggio, uso e manutenzione semplici
  • Completamente automatico con funzioni GLP speciali
  • Programmi personalizzabili
  • Sicurezza: coperchio in ABS isolante con bloccaggio in posizione verticale (blocco del coperchio in base alla