Stampa…
Containers with screw cap
Fornitore: LP ITALIANA
102048 102548 105047 105048 206047 206048 105148 206348 105548 105248 105147
LPIT102048EA 135 EUR
LPIT102048 LPIT102548 LPIT105047 LPIT105048 LPIT206047 LPIT206048 LPIT105148 LPIT206348 LPIT105548 LPIT105248 LPIT105147
Containers with screw cap
Contenitori per campioni Recipienti, usi generici
PP containers with screw cap.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
  • Available non steril or packed under aseptic conditions
Ideal for collecting, storing and transporting samples.
Attenzione: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904