Stampa…
Containers with pressure cap
Fornitore: LP ITALIANA
104017 103018
LPIT104017EA 284 EUR
LPIT104017 LPIT103018
Containers with pressure cap
Contenitori per campioni Recipienti, usi generici
Container made of PS, clear, with PE snap cap.
  • Good chemical resistance
  • Lightweight
  • Easy to clean
Ideal for collecting, storing and transporting samples.
Attenzione: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904