4,4'-Dinonyl-2,2'-bipyridyl ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
4,4′-Dinonyl-2,2′-dipyridyl, 4,4'-Dinonyl-2,2'-bipyridine, 4,4'-Di-n-nonyl-2,2'-bipyridine
Purity: 97%
CAS No.: 142646-58-0
Molecular Formula: C28H44N2
Formula Weight: 408.67
Melting Point: 61-63°
MDL No.: MFCD00800915
Formula:
C₂₈H₄₄N₂ Punto di fusione: 61…63 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00800915 CAS Number: 142646-58-0 |