Stampa…
4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridine
B24936.03 B24936.06 B24936.14
B24936.03EA 45.1 EUR
B24936.03 B24936.06 B24936.14
4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl ≥98%
4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl
Purity: 98% CAS No.: 1134-35-6 Molecular Formula: C12H12N2 Formula Weight: 184.24 Melting Point: 171-175° Beilstein Reference: 128995
Formula: C₁₂H₁₂N₂
Peso molecolare: 184,24 g/mol
Punto di fusione: 171…175 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006441
CAS Number: 1134-35-6
EINECS: 214-483-2