Stampa…
Sudan black B, purissimo biological stain
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
190160250 190161000
ACRO190160250EA 66.4 EUR
ACRO190160250 ACRO190161000
Sudan black B, purissimo biological stain
Sudan black B
Formula: C₂₉H₂₄N₆
Punto di fusione: 120…124 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006919
CAS Number: 4197-25-5
EINECS: 224-087-1
Visualizza i codici
Appearance Dark brown to black Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies