Stampa…
1-Allyl-3-methylimidazolium chloride ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Allyl-3-methyl-3-imidazolium chloride
H26952.06 H26952.18
H26952.06EA 82.8 EUR
H26952.06 H26952.18
1-Allyl-3-methylimidazolium chloride ≥98%
1-Allyl-3-methylimidazolium chloride
Purity: 98% CAS No.: 65039-10-3 Molecular Formula: C7H11ClN2 Formula Weight: 158.63 Melting Point: 49-51° MDL No.: MFCD07784450
Formula: C₇H₁₁ClN₂
Punto di fusione: 49…51 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07784450
CAS Number: 65039-10-3