Allyltriphenylphosphonium chloride ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 18480-23-4
Molecular Formula: C21H20ClP
Formula Weight: 338.82
Melting Point: 230-232°
MDL No.: MFCD00031542
Formula:
C₂₁H₂₀ClP Punto di fusione: 230…232 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00031542 CAS Number: 18480-23-4 EINECS: 242-368-7 |