Allyltriphenylphosphonium bromide ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 1560-54-9
Molecular Formula: C21H20BrP
Formula Weight: 383.27
Melting Point: 222-225°
Beilstein Reference: 3579053
Formula:
C₂₁H₂₀BrP Punto di fusione: 222…225 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011808 CAS Number: 1560-54-9 EINECS: 216-332-6 |