Stampa…
Allyltriphenylphosphonium bromide 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
103040250 103041000
ACRO103040250EA 25.2 EUR
ACRO103040250 ACRO103041000
Allyltriphenylphosphonium bromide 99%
Allyltriphenylphosphonium bromide
Formula: C₂₁H₂₀BrP
Peso molecolare: 383.261 g/mol
Punto di fusione: 222…225 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011808
CAS Number: 1560-54-9
EINECS: 216-332-6
Visualizza i codici
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %
Water ≤12 % (K.F.)