5-Iodo-1,3-dimethyluracil ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99%
CAS No.: 40738-83-8
Molecular Formula: C6H7IN2O2
Formula Weight: 266.04
Melting Point: 225° dec.
MDL No.: MFCD00192228
Formula:
C₆H₇IN₂O₂ Punto di fusione: 225 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00192228 CAS Number: 40738-83-8 |