Stampa…
ABTS (2,2 '-azinobis [3-etil-2,3-diidrobenzotiazolo-6-solfonato]di diammonio)
Fornitore: PanReac AppliChem
Attenzione
A1088.0005 A1088.0010
A1088.0005EA 272 EUR
A1088.0005 A1088.0010
ABTS (2,2 '-azinobis [3-etil-2,3-diidrobenzotiazolo-6-solfonato]di diammonio)
ABTS (Diammonium 2,2'-azinobis[3-ethyl-2,3-dihydrobenzothiazole-6-sulphonate])
Formula: C₁₈H₂₄N₆O₆S₄
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00010404
CAS Number: 30931-67-0
EINECS: 250-396-6