3-(3-Furyl)acrylic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 39244-10-5
Molecular Formula: C7H6O3
Formula Weight: 138.12
Melting Point: 152-154°
Beilstein Reference: 1306450
Formula:
C₇H₆O₃ Punto di fusione: 152…154 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00075074 CAS Number: 39244-10-5 |