Stampa…
3-(2-Furyl)acrylic acid ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(Furan-2-yl)acrylic acid
B21653.14 B21653.22 B21653.30
B21653.14EA 40.2 EUR
B21653.14 B21653.22 B21653.30
3-(2-Furyl)acrylic acid ≥99%
3-(2-Furyl)acrylic acid
Purity: 99% CAS No.: 539-47-9 Molecular Formula: C7H6O3 Formula Weight: 138.12 Melting Point: 140-144° Boiling Point: 286° Merck Reference: 14,4297 MDL No.: MFCD00003257
Formula: C₇H₆O₃
Peso molecolare: 138.12 g/mol
Punto di ebollizione: 286 °C
Punto di fusione: 140…144 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003257
CAS Number: 539-47-9
EINECS: 208-718-8