EPPS (HEPPS, 4 - (2-idrossietil)-1-acido piperazin propan solfonico) ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 16052-06-5
Molecular Formula: C9H20N2O4S
Formula Weight: 252.33
Melting Point: 242° dec.
Beilstein Reference: 3957385
Formula:
C₉H₂₀N₂O₄S Punto di fusione: 242 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006160 CAS Number: 16052-06-5 EINECS: 240-198-8 |