Stampa…
Arancio di acridina/cloruro di zinco
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
L13159.06 L13159.14
L13159.06EA 23.5 EUR
L13159.06 L13159.14
Arancio di acridina/cloruro di zinco
Acridine orange (hemizinc salt)
CAS No.: 10127-02-3 Molecular Formula: C17H19N3.HCl.ZnCl2 Formula Weight: 438.10 Beilstein Reference: 3734978 MDL No.: MFCD00081043
Formula: C₁₇H₂₀ClN₃·HCl·½ZnCl₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00081043
CAS Number: 10127-02-3
EINECS: 233-353-6