Stampa…
Arancio di acridina/cloruro di zinco ∼55% Dye, pure
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,6-Bis(dimethylamino)acridine hydrochloride zinc chloride double salt, Euchrysine 3RX, Acridine orange hemi(Zinc chloride) salt, Acridine orange, Basic orange 14, 3,6-Bis(dimethylamino)acridinium chloride hemi(zinc chloride salt), Euchrysin GNY, N,N,N′,N′-Tetramethylacridine-3,6-diamine monohydrochloride compd. with zinc dichloride
300910250 300911000
ACRO300910250EA 40.6 EUR
ACRO300910250 ACRO300911000
Arancio di acridina/cloruro di zinco ∼55% Dye, pure
Acridine orange (hemizinc salt)
Formula: C₁₇H₂₀ClN₃·HCl·½ZnCl₂
Peso molecolare: 369.96 g/mol
Punto di fusione: 165 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00081043
CAS Number: 10127-02-3
EINECS: 233-353-6
UN: 3143
ADR: 6.1 III
Visualizza i codici
Appearance Red-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Dye content ≥50 %