Stampa…
TCEP HCl (Tris (2-carbossietil) fosfina cloridrato) 0.5 M water 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: TCEP HCl
H51864.AA H51864.AC H51864.AE
H51864.AAEA 66.1 EUR
H51864.AA H51864.AC H51864.AE
TCEP HCl (Tris (2-carbossietil) fosfina cloridrato) 0.5 M water 95%
TCEP-HCl (Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride)
Purity: 95% CAS No.: 51805-45-9 Molecular Formula: C9H15O6P.HCl Formula Weight: 286.65 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00145469
Formula: C₉H₁₆ClO₆P
Peso molecolare: 286.65 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00145469
CAS Number: 51805-45-9
UN: 3265
ADR: 8 III