Alizarin red S (sodium salt) 1% (w/v) in soluzione acquosa
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
C.I. 58005
CAS No.: 130-22-3
Molecular Formula: C14H7O7SNa
Formula Weight: 342.27
Physical Form: Liquid
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00013049
Formula:
C₁₄H₇NaO₇S Peso molecolare: 342.26 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00013049 CAS Number: 130-22-3 EINECS: 204-981-8 |