2,5-Dihydro-2,5-dimethoxyfuran (mixture of cis and trans isomers) ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99%
CAS No.: 332-77-4
Molecular Formula: C6H10O3
Formula Weight: 130.14
Flash Point: 47°(116°F)
Refractive Index: 1.4350
Melting Point:
Formula:
C₆H₁₀O₃ Punto di ebollizione: 160…162 °C Punto di fusione: < –40 °C Densità: 1,072 Flash Pt: 47 °C (116 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003220 CAS Number: 332-77-4 EINECS: 206-367-5 UN: 3271 ADR: 3,III |