Stampa…
n-Dodecil-β-D-maltoside
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: DDM
89902 89903
PIER89902EA 171 EUR
PIER89902 PIER89903
n-Dodecil-β-D-maltoside
n-Dodecyl-β-D-maltoside
Formula: C₂₄H₄₆O₁₁
Peso molecolare: 510,6 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00043012
CAS Number: 69227-93-6