Stampa…
n-Dodecil-β-D-maltoside, Millipore®
Fornitore: Merck Millipore Calbiochem
Attenzione
324355-25 324355-5 324355-100GM
324355-25EA 3690 EUR
324355-25 324355-5 324355-100GM
n-Dodecil-β-D-maltoside, Millipore®
n-Dodecyl-β-D-maltoside
Formula: C₂₄H₄₆O₁₁
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00043012
CAS Number: 69227-93-6