(-)-Dibenzoyl-L-tartaric acid monohydrate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
(2R,3R)-(-)-Di-O-benzoyl-tartaric acid monohydrate
Purity: 98+%
CAS No.: 62708-56-9
Molecular Formula: C18H14O8.H2O
Formula Weight: 376.33 (358.31anhy)
Melting Point: 90-92°
MDL No.: MFCD00149119
Formula:
C₁₈H₁₄O₈·1H₂O Peso molecolare: 376.33 g/mol (358.31 anhy) Punto di fusione: 90…92 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149119 CAS Number: 62708-56-9 EINECS: 613-072-9 |