Stampa…
VWR®, Leupeptin hemisulphate
Fornitore: VWR Chemicals
J580-25MGEA 228 EUR
J580-25MG J580-5MG
VWR®, Leupeptin hemisulphate
Proteine e Peptidi
Un inibitore reversibile della proteasi cisteina e serina simili alla tripsina. Inibisce tripsina, plasmina, la papaina, callicreina, trombina, e catepsina A e B.
Visualizza i codici
Specifiche
Protein/peptide name Leupeptin hemisulphate
Protein synonyms (Ac-Leu-Leu-Arg-al hemisulphate) monohydrate
Environmentally Preferable
Specie
Sorgente luminosa
CAS No. 103476-89-7
Grado Ultra Pure Grade
Formula molecolare C₄₀H₇₈N₁₂O₁₂S