Stampa…
Actinomicin D 93%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
294940050 294940250 294940010 294941000
ACRO294940050EA 102 EUR
ACRO294940050 ACRO294940250 ACRO294940010 ACRO294941000
Actinomicin D 93%
Actinomycin D
Red crystalline powder
Formula: C₆₂H₈₆N₁₂O₁₆
Peso molecolare: 1255,5 g/mol
Punto di fusione: 245…252 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00005033
CAS Number: 50-76-0
UN: 3462
ADR: 6.1,II
Visualizza i codici
Appearance Red Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥91 %