Stampa…
Nistatina, Millipore®
Fornitore: Merck Millipore Calbiochem
Attenzione
Synonyms: Fungicidin, Mycostatin
475914-1 475914-5
475914-1EA 94.7 EUR
475914-1 475914-5
Nistatina, Millipore®
Nystatin
Formula: C₄₇H₇₅NO₁₇
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD25541651
CAS Number: 1400-61-9
EINECS: 215-749-0