2'-Deoxycytidine hydrochloride, Supelco®
Fornitore: Merck
D8006-10G
D8006-1G
D8006-10GEA
493
EUR
D8006-10G
D8006-1G
2'-Deoxycytidine hydrochloride, Supelco®
2'-Deoxycytidine hydrochloride
Formula:
C₉H₁₄ClN₃O₄ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00012840 CAS Number: 3992-42-5 EINECS: 223-639-9 |