Inosina ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms:
9-((2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-3H-purin-6(9H)-one
A14459.06
A14459.14
A14459.22
A14459.06EA
23.4
EUR
A14459.06
A14459.14
A14459.22
Inosina ≥98%
Inosine
Applications: Suppresses the increase of glucose and insulin used in blood.
Formula:
C₁₀H₁₂N₄O₅ Peso molecolare: 268,23 g/mol Punto di fusione: 212…215 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00066770 CAS Number: 58-63-9 EINECS: 200-390-4 Merck Index: 14,4975 |