Stampa…
Adenosina 5'-trifosfato sale disodico (ATP sale disodico) triidrato ≥98%, Ultra Pure Grade
Fornitore: VWR Chemicals
0220-100GEA 1280 EUR
0220-100G 0220-25G
Adenosina 5'-trifosfato sale disodico (ATP sale disodico) triidrato ≥98%, Ultra Pure Grade
Adenosine-5'-triphosphate disodium salt (ATP disodium salt) trihydrate
An essential nucleotide triphosphate with a variety of roles in energy metabolism, signal transduction and nucleic acid metabolism.
Formula: C₁₀H₁₄N₅Na₂O₁₃P₃·3H₂O
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00150754
CAS Number: 51963-61-2
EINECS: 213-579-1
Visualizza i codici
A250/A260 0.75 – 0.81
A280/A260 0.14 – 0.18
AMP & ADP ≤0.5%
Em (259nm, Tampone fosfato, pH 7.0) ≥14700
Metalli pesanti ≤0.003%
Contenuto d'acqua (KF) <10%
Purezza >98%
Sodio (Flame Photom) 7 – 8%
Solubilità (5%, Acqua) Conforme