Adenosine-5'-triphosphate disodium salt (ATP disodium salt), Millipore®
Fornitore: Merck Millipore Calbiochem
Formula:
C₁₀H₁₄N₅Na₂O₁₃P₃ |
MDL Number:
MFCD00080339 CAS Number: 987-65-5 EINECS: 213-579-1 |