Stampa…
Adenosina 5'-difosfato sale disodico (ADP sale disodico) diidrato, ultrapuro
Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione
0160-20GEA 0 EUR
0160-20G 0160-5G
Adenosina 5'-difosfato sale disodico (ADP sale disodico) diidrato, ultrapuro
Adenosine 5'-diphosphate disodium salt (ADP disodium salt) dihydrate
Adenosine-5'- diphosphate, disodium salt. Involved in energy and nucleic acid metabolism.
Formula: C₁₀H₁₃N₅Na₂O₁₀P₂·2H₂O
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00066635
CAS Number: 16178-48-6
EINECS: 240-314-7
Visualizza i codici
A250/A260 0.74 – 0.82
A280/A260 0.13 – 0.19
Arsenico <0.0001%
ATP ≤1%
Em (259nm, tampone fosfato, pH 7,0) ≥14500
Metalli pesanti <0.002%
Perdita per essiccamento <8%
Solubilità (5%, Acqua) Conforme