Stampa…
Puromicina idrocloruro
Fornitore: PanReac AppliChem
Attenzione
A2856.0010 A2856.0100
A2856.0010EA 56.9 EUR
A2856.0010 A2856.0100
Puromicina idrocloruro
Puromycin dihydrochloride
Formula: C₂₂H₂₉N₇O₅·2HCl
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00012691
CAS Number: 58-58-2
EINECS: 200-387-8