Stampa…
Guanosine 5'-triphosphate disodium salt, Millipore®
Fornitore: Merck Millipore Calbiochem
Synonyms: ((2R,3S,4R,5R)-5-(2-Amino-6-oxo-3,6-dihydro-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methyl tetrahydrogen triphosphate, disodium salt, Guanosine-5'-triphosphate disodium salt, GTP disodium salt, Guanosine-5-triphosphoric aicd disodium salt
371701-250 371701-50
371701-250EA 501 EUR
371701-250 371701-50
Guanosine 5'-triphosphate disodium salt, Millipore®
Guanosine 5'-triphosphate disodium salt
Formula: C₁₀H₁₄N₅Na₂O₁₄P₃
Peso molecolare: 567,147 g/mol
MDL Number: MFCD03410297
CAS Number: 56001-37-7
EINECS: 259-940-7