Guanosina-5'-monofosfato sale disodico 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms:
Disodium 5'-guanylate, 5'-Guanosine monophosphate disodium salt, GMP disodium salt, 5'-GMP 2Na, 5'-Guanylic acid disodium salt, Guanosine-5'-Monophosphate
226600050
226600250
ACRO226600050EA
135
EUR
ACRO226600050
ACRO226600250
Guanosina-5'-monofosfato sale disodico 97%
Guanosine-5'-monophosphate disodium salt
Formula:
C₁₀H₁₂N₅Na₂O₈P Peso molecolare: 407,187 g/mol Punto di fusione: >300 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00151238 CAS Number: 5550-12-9 EINECS: 226-914-1 |
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤25 % (120°C, 4 h) |
TLC | Homogeneous |
UV spectrophotometry | molar absorptivity 13700 +/- 4%, pH 7 |
Titration with HClO4 | ≥96.0 % (On dry substance) |
Heavy metals (as Pb) | ≤10 ppm |