Stampa…
2,4-Dichloro-6,7-dimethoxyquinazoline 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
342550050 342550250
ACRO342550050EA 58 EUR
ACRO342550050 ACRO342550250
2,4-Dichloro-6,7-dimethoxyquinazoline 97%
2,4-Dichloro-6,7-dimethoxyquinazoline
Formula: C₁₀H₈Cl₂N₂O₂
Peso molecolare: 259,0887 g/mol
Punto di fusione: 172…177 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051733
CAS Number: 27631-29-4
Visualizza i codici
Appearance White to yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 172 to 179 °C
HPLC ≥96.0 %