Chromotrope 2B ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
CAS No.: 548-80-1
Molecular Formula: C16H9N3Na2O10S2
Formula Weight: 513.37
Melting Point:
Formula:
C₁₆H₉N₃Na₂O₁₀S₂ Punto di fusione: >300 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003951 CAS Number: 548-80-1 EINECS: 208-959-9 Merck Index: 14,2240 |