Sudan red 7B (fat red bluish, solvent red 19, fat red 7B), Sigma-Aldrich®
Fornitore: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Formula:
C₂₄H₂₁N₅ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003904 CAS Number: 6368-72-5 EINECS: 228-862-5 |