Stampa…
Amido nero 10B
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Sodium 4-amino-5-hydroxy-3-((4-nitrophenyl)diazenyl)-6-(phenyldiazenyl)naphthalene-2,7-disulphonate, Amido Black 10B
A11374.14 A11374.22
A11374.14EA 35.3 EUR
A11374.14 A11374.22
Amido nero 10B
Naphthalene black 10B (naphthol blue black, acid black 1)
CAS No.: 1064-48-8 Molecular Formula: C22H14N6Na2O9S2 Formula Weight: 616.49 Odour: Odourless pH: 9.0 Beilstein Reference: 5374263
Formula: C₂₂H₁₄N₆Na₂O₉S₂
Peso molecolare: 616,49 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004017
CAS Number: 1064-48-8
EINECS: 213-903-1