Chromotrope 2R
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
CAS No.: 4197-07-3
Molecular Formula: C16H10N2Na2O8S2
Formula Weight: 468.37
MDL No.: MFCD00003955
Formula:
C₁₆H₁₀N₂Na₂O₈S₂ Peso molecolare: 468.37 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003955 CAS Number: 4197-07-3 EINECS: 224-085-0 |