Stampa…
Chromotrope 2R, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
192010250 192011000
ACRO192010250EA 61.9 EUR
ACRO192010250 ACRO192011000
Chromotrope 2R, puro
Chromotrope 2R
Formula: C₁₆H₁₀N₂Na₂O₈S₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003955
CAS Number: 4197-07-3
EINECS: 224-085-0
Visualizza i codici
Appearance Red-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Specific extinction E (1%/1cm) ≥360 (509 nm, water)