Tungsten(V) ethoxide
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
CAS No.: 26143-11-3
Molecular Formula: C10H25O5W
Formula Weight: 409.15
Flash Point:
Intermediate for sol-gel coatings
Formula:
C₁₀H₂₅O₅W Punto di ebollizione: 110…115 °C (1 mmHg) Flash Pt: >110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00078041 CAS Number: 26143-11-3 |