Niobium(V) ethanolate 99.9% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99.9%
CAS No.: 3236-82-6
Molecular Formula: Nb(OC2H5)5
Formula Weight: 318.21
Flash Point: 36°(97°F)
Refractive Index: 1.5160
Melting Point: 6°
Boiling Point: 140-142°/0.1mm
Beilstein Reference: 3678883
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00015122
Formula:
C₁₀H₂₅NbO₅ Punto di ebollizione: 140…142 °C (0,1 mmHg) Punto di fusione: 6 °C Densità: 1,258 Flash Pt: 36 °C (97 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00015122 CAS Number: 3236-82-6 EINECS: 221-795-2 UN: 2924 ADR: 3,III |