Tin(II) ethoxide
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
CAS No.: 14791-99-2
Molecular Formula: C4H10O2Sn
Formula Weight: 208.81
Physical Form: Solid/semi-solid
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Melting Point: ca 200° dec.
MDL No.: MFCD00015653
Formula:
C₄H₁₀O₂Sn Peso molecolare: 208.83 g/mol Punto di fusione: ∼ 200 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00015653 CAS Number: 14791-99-2 |