Stampa…
4-Nitroquinoline-N-oxide 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Nitroquinoline 1-oxide, 4-Nitroquinoline N-oxide
203790010 203792500 203790050
ACRO203790010EA 72.5 EUR
ACRO203790010 ACRO203792500 ACRO203790050
4-Nitroquinoline-N-oxide 98%
4-Nitroquinoline-N-oxide
Formula: C₉H₆N₂O₃
Peso molecolare: 190,1555 g/mol
Punto di fusione: 154…156 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006738
CAS Number: 56-57-5
EINECS: 200-281-1
ADR: 6.1,II
Visualizza i codici
Appearance Ochre to brown Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %