Stampa…
3-Quinolineboronic acid 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
L20088.03 L20088.06
L20088.03EA 42.8 EUR
L20088.03 L20088.06
3-Quinolineboronic acid 95%
3-Quinolineboronic acid
Purity: 95% CAS No.: 191162-39-7 Molecular Formula: C9H8BNO2 Formula Weight: 172.98 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 8764547
Formula: C₉H₈BNO₂
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02183527
CAS Number: 191162-39-7