Stampa…
3-(4-Morpholinyl)phenol ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Morpholinophenol
A15707.03 A15707.06 A15707.14
A15707.03EA 38.3 EUR
A15707.03 A15707.06 A15707.14
3-(4-Morpholinyl)phenol ≥98%
3-(4-Morpholinyl)phenol
Purity: 98% CAS No.: 27292-49-5 Molecular Formula: C10H13NO2 Formula Weight: 179.22 Melting Point: 127-132° Beilstein Reference: 149989
Formula: C₁₀H₁₃NO₂
Peso molecolare: 179,22 g/mol
Punto di fusione: 127…132 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051675
CAS Number: 27292-49-5