1,2-Bis(diphenylphosphino)benzene ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 13991-08-7
Molecular Formula: C26H22P2
Formula Weight: 446.47
Melting Point: 185-189°
MDL No.: MFCD00014081
Formula:
C₃₀H₂₄P₂ Punto di fusione: 185…189 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00014081 CAS Number: 13991-08-7 |